Kluczowe dokumenty
252662
Triethylaluminum solution
1.0 M in hexanes
Synonim(y):
Aluminumtriethanide
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in hexanes
gęstość
0.692 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
Klucz InChI
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- As a reagent in Alumino-Mannich reaction, where it reacts with iminium ion substrates for which the corresponding Petasis borono-Mannich reaction is unsuccessful.
- In the synthesis of macrocyclic binuclear aluminum complexes with efficient activities toward ring-opening polymerization of ε-caprolactone.
- To promote Claisen rearrangement of allyl vinyl ether derivatives along with the transfer of ethyl group to aldehydic carbon.
- As a reagent for copper-catalyzed asymmetric conjugate addition of alkenyl- and alkylalanes to α,β-unsaturated lactams.
- As a precursor to synthesize diethylaluminium cyanide, which is used as hydrocyanating reagent.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?