Kluczowe dokumenty
195030
Triethylborane solution
1.0 M in hexanes
Synonim(y):
Trietyloboron
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1.0 M in hexanes
gęstość
0.675 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCB(CC)CC
InChI
1S/C6H15B/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Allylation of aldehydes
- Decarboxylative C-C bond cleavage reactions
- Rhenium hydride / boron Lewis acid cocatalysis of alkene hydrogenations
- Regioselective hydroxyalkylation of unsaturated oxime ethers
Reactant for radical reductions of alkyl bromides with N-heterocyclic carbene boranes
Reactant for synthesis of tetramethylammonium trialkylphenylborate salts with oxidation potential
- As a radical initiator and terminator of free-radical reactions in aqueous media.(1)
- To synthesize polymers such as poly(2-substituted-1-propenylene)s by reacting with 2-substituted allylic arsonium ylides.(2)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-32.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-36 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?