Kluczowe dokumenty
208272
Vanadium(III) chloride
97%
Synonim(y):
Trójchlorek wanadu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: vanadium
gęstość
3 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Cl[V](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.V/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
208272-25G | 4061838252463 |
208272-100G | 4061838252456 |
208272-5G | 4061838252470 |
208272-PZ | 4061823848701 |
208272-1G | 4061838769633 |