Merck
204854
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxide
greener alternative
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Divanadium pentaoxide, Divanadium pentoxide, Pentaoxodivanadium, Vandia
About This Item
Wzór liniowy:
V2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
eCl@ss:
38180404
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
skład
V2O5
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: vanadium
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
690 °C (lit.)
gęstość
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[V](=O)O[V](=O)=O
InChI
1S/5O.2V
Klucz InChI
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Zastosowanie
Selective ammoxidation catalysts for such reactions as conversion of toluene to benzonitrile or propylene to acrylonitrile were prepared by a sol-gel method from V2O5, Sb2O3 and high purity hydrogen peroxide. Preparation of new stabilized, oxide ion-conducting, bismuth vanadate phases by a microwave assisted method, fromV2O5, Bi2O3 and other solid oxides, was reported. These ceramics show promise in solid oxide fuel cells, water-vapor electrolyzers and oxygen sensors.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brett A Kruger et al.
Optics express, 20(21), 23598-23609 (2012-11-29)
We present two types of designs for plasmonic switches based on hybridization between single interface surface plasmon polaritons and modes of a thin film of transition metal oxide material, vanadium dioxide (VO(2)). The design includes integrated, localized heaters that activate
Chunhua Han et al.
Nano letters, 12(9), 4668-4673 (2012-08-07)
Rational assembly of unique complex nanostructures is one of the facile techniques to improve the electrochemical performance of electrode materials. Here, a substrate-assisted hydrothermal method was designed and applied in synthesizing moundlily like radial β-AgVO(3) nanowire clusters. Gravitation and F(-)
Vaidyanathan, B. et al.
Chemistry of Materials, 10, 3400-3400 (1998)
Liying Liang et al.
Nanoscale, 5(3), 1026-1033 (2012-12-21)
The improvement of the electrochemical properties of electrode materials with large capacity and good capacity retention is becoming an important task in the field of lithium ion batteries (LIBs). We designed a function-oriented hybrid material consisting of silver vanadium oxide
Xiaojiao Kang et al.
Nanoscale, 5(1), 253-261 (2012-11-17)
In this study, multifunctional poly(acrylic acid) modified lanthanide-doped GdVO(4) nanocomposites [PAA@GdVO(4): Ln(3+) (Ln = Yb/Er, Yb/Ho, Yb/Tm)] were constructed by filling PAA hydrogel into GdVO(4) hollow spheres via photoinduced polymerization. The up-conversion (UC) emission colors (green, red and blue) can
Produkty
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.