Merck
774073
Sigma-Aldrich
Vanadium
pieces, 1-3 mm, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Pierwiastek wanadu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
V
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
50.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141749
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
pieces
rezystywność
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
1-3 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
gęstość
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[V]
InChI
1S/V
Klucz InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Wanad metaliczny jest powszechnie stosowany w przemyśle jako kluczowy składnik stopów. Wykazano również, że wanad zwiększa wydajność fotokatalizy w TiO2 i absorpcji wodoru w MgH2.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anpo; M.;
Catalysis Surveys from Japan, 1(2), 169-179 (1997)
Ramzan; M.;
International Journal of Hydrogen Energy, 35(19), 10373-10376 (2010)
Gonzalez; J.E.G.;
Journal of Electroanalytical Chemistry (Lausanne Switzerland), 471(2), 109-115 (1999)
Jaclyn M Winter et al.
The Journal of biological chemistry, 284(28), 18577-18581 (2009-04-14)
Nature has developed an exquisite array of methods to introduce halogen atoms into organic compounds. Most of these enzymes are oxidative and require either hydrogen peroxide or molecular oxygen as a cosubstrate to generate a reactive halogen atom for catalysis.
Shinobu Takizawa
Chemical & pharmaceutical bulletin, 57(11), 1179-1188 (2009-11-03)
This review describes our recent efforts in the development of chiral dinuclear vanadium complexes which work as dual activation catalysts for oxidative coupling of 2-naphthols. A chiral dinuclear vanadium(IV) complex (R(a),S,S)-1a possessing (S)-tert-leucine moieties at the 3,3'-positions of the (R)-binaphthyl
Produkty
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.