Merck
920177
Sigma-Aldrich
Vanadium (V) oxide nanosheets
About This Item
Wzór liniowy:
V2O5
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
ciąg SMILES
[V](=O)(=O)(=O)(=O)(=O)[V]
InChI
1S/5O.2V
Klucz InChI
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nanocząstki 2D V2O5 (tlenku wanadu) mają doskonałą wydajność elektrochemiczną pod względem pojemności właściwej, szybkości i cykliczności jako materiały katodowe dla LIB. W szczególności, ich unikalne właściwości w nanoskali, w tym morfologia 2D, hierarchiczna struktura porowata, duża powierzchnia właściwa, otwierają nowe możliwości w rozwoju wysokowydajnych LIB nowej generacji stosowanych w alternatywnej energii i transporcie elektrycznym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nam-Soon Choi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(40), 9994-10024 (2012-09-12)
Energy-storage technologies, including electrical double-layer capacitors and rechargeable batteries, have attracted significant attention for applications in portable electronic devices, electric vehicles, bulk electricity storage at power stations, and "load leveling" of renewable sources, such as solar energy and wind power.
The Current Move of Lithium Ion Batteries Towards the Next Phase.
Kim T H, et al.
Advanced Energy Materials, 2, 860-860 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
920177-10ML4065265785372