Merck
215821
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) oxide
≥99% trace metals basis
Synonim(y):
Vanadium dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
V2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: vanadium
gęstość
4.339 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[V]=O.O=[V]=O
InChI
1S/4O.2V
Klucz InChI
TXPDKHYKECNNNH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Szybko ładująca się hybryda akumulatora i superkondensatora o wysokiej energii: anodowo zredukowany tlenek grafenu - heterostruktura tlenku wanadu (IV) arkusz na arkuszu: W tym badaniu zbadano heterostrukturę tlenku wanadu (IV) i zredukowanego tlenku grafenu do zastosowań w wysokoenergetycznych, szybko ładujących się akumulatorach (R Sahoo, et al., 2019).
  • Rola ERK/NFkB w różnicowaniu osteoblastów w komórkach C3H10t1/2 za pośrednictwem tlenku wanadu (IV): W artykule zbadano biologiczny wpływ tlenku wanadu(IV) na różnicowanie osteoblastów, koncentrując się na jego potencjalnych zastosowaniach terapeutycznych (S Srivastava, et al., 2014).
  • Zależna od wielkości aktywność katalityczna wspieranych gatunków tlenku wanadu: utleniające odwodornienie propanu: W artykule zbadano właściwości katalityczne gatunków tlenku wanadu, w szczególności ich zależną od wielkości aktywność w utleniającym odwodornieniu propanu (X Rozanska, et al., 2014).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marieke F Jager et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(36), 9558-9563 (2017-08-23)
Coulomb correlations can manifest in exotic properties in solids, but how these properties can be accessed and ultimately manipulated in real time is not well understood. The insulator-to-metal phase transition in vanadium dioxide (VO
Atanu Banerjee et al.
Inorganic chemistry, 59(19), 14042-14057 (2020-09-12)
The synthesis and characterization of one oxidoethoxidovanadium(V) [VVO(L1)(OEt)] (1) and two nonoxidovanadium(IV) complexes, [VIV(L2-3)2] (2 and 3), with aroylhydrazone ligands incorporating naphthalene moieties, are reported. The synthesized oxido and nonoxido vanadium complexes are characterized by various physicochemical techniques, and their
Martin R Otto et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(2), 450-455 (2018-12-28)
We combine ultrafast electron diffraction and time-resolved terahertz spectroscopy measurements to link structure and electronic transport properties during the photoinduced insulator-metal transitions in vanadium dioxide. We determine the structure of the metastable monoclinic metal phase, which exhibits antiferroelectric charge order
Maja Arsic et al.
Plant physiology, 183(4), 1472-1483 (2020-06-17)
Global demand for phosphorus (P) requires new agronomic practices to address sustainability challenges while increasing food production. Foliar P fertilization could increase P use efficiency; however, leaf entry pathways for inorganic phosphate ion (Pi) uptake remain unknown, and it is
Ibrahim Mustafa et al.
Scientific reports, 9(1), 17655-17655 (2019-11-30)
Although free-standing sheets of multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) can provide interesting electrochemical and physical properties as electrodes for redox flow batteries, the full potential of this class of materials has not been accessible as of yet. The conventional fabrication methods
Global Trade Item Number
SKUGTIN
215821-100G
215821-20G4061838138385
215821-5G4061838773999