Merck
383163
Sigma-Aldrich
Niobium(IV) oxide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Dwutlenek niobu, Dwutlenek niobu (NbO2 ), Tlenek niobu (Nb2 O4 )
About This Item
Wzór liniowy:
NbO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
gęstość
5.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Nb]=O
InChI
1S/Nb.2O
Klucz InChI
HFLAMWCKUFHSAZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.