Kluczowe dokumenty
204536
Tantalum(V) oxide
<20 μm, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Tantalum pentoxide
About This Item
Wzór liniowy:
Ta2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
eCl@ss:
38180602
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: tantalum
wielkość cząstki
<20 μm
gęstość
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
Klucz InChI
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ta2O5 (tantalum pentoxide) is a transition-metal oxide with a high refractive index (n=2.02–2.16), high dielectric constant, wide bandgap (4.0–4.5 eV), and wide transmission spectrum. It is a non-silicon dielectric material used in microelectronic devices and the ideal capacitive material for next-generation multi-chip modules. Due to its high acidity, it can serve as a catalyst for the oxidation of alkanes and pollution reduction. In addition, it is successfully used for the anode oxidization of electrodes in lithium batteries.
Zastosowanie
- Dwuwarstwowe stosy nanocząstek do zastosowań spektroelektrochemicznych..: W niniejszej pracy omówiono rozwój dwuwarstwowych stosów nanocząstek zawierających tlenek tantalu(V), które mają znaczący potencjał w zastosowaniach spektroelektrochemicznych ze względu na ich wysoki współczynnik załamania światła i właściwości dielektryczne (Frank et al., 2012).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
204536-10G | 4061838767011 |
204536-50G | 4061838767028 |
204536-5KG |