Kluczowe dokumenty
317004
Tantalum(V) fluoride
98%
Synonim(y):
Tantalum pentafluoride
About This Item
Wzór liniowy:
TaF5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: tantalum
gęstość
4.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Ta](F)(F)(F)F
InChI
1S/5FH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Klucz InChI
YRGLXIVYESZPLQ-UHFFFAOYSA-I
Opis ogólny
Fluorek tantalu(V) jest lotnym związkiem nieorganicznym szeroko stosowanym jako prekursor do osadzania warstw atomowych, do produkcji cienkich warstw fluorku metalu oraz jako katalizator w różnych przemianach organicznych.
Zastosowanie
Można stosować fluorek tantalu(V):
- Jako prekursor do osadzania warstw atomowych cienkich warstw na materiałach katodowych akumulatorów litowo-jonowych.
- Jako domieszka zwiększająca aktywność fotochemiczną hematytu poprzez poprawę mobilności nośników ładunku i zmniejszenie rekombinacji fotogenerowanych dziur i elektronów.
- Zwiększenie stabilności fotoprądu i fotoluminescencji warstw WO3 (stosowanych jako fotoelektrody do fotolizy wody).
- Jako katalizator N-alkilowania aryloamin benzyloalkoholem.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?