Key Documents
298190
Cerium(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9%
Synonim(y):
Cerium trichloride, Cerous chloride
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
AnhydroBeads™
Poziom jakości
Próba
99.9%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
848 °C (lit.)
gęstość
3.97 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ce](Cl)Cl
InChI
1S/Ce.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?