Merck
186481
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1-hexanol
97%
Synonim(y):
Hexamethylene bromohydrin
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH2)6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.07
Beilstein:
1732415
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
tw
105-106 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrCCCCCCO
InChI
1S/C6H13BrO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
Klucz InChI
FCMCSZXRVWDVAW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-Bromo-1-hexanol, also known as hexamethylene bromohydrin is a cross-linking reagent that is commonly used in organic and polymeric synthesis.
Zastosowanie
6-Bromo-1-hexanol is used as a cross linker to synthesize cyclic, branched, and bicyclic oligonucleotides by click chemistry. It is also utilized to synthesize gel polymer electrolytes, and polymerizable ionic liquids (PILs) such as 1-[(6-methacryloyloxy)hexyl]3-methylimidazolium bromide.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Zrinka Rajic et al.
Journal of inorganic biochemistry, 169, 50-60 (2017-01-29)
We disclose here the studies that preceded and guided the preparation of the metal-based, redox-active therapeutic Mn(III) meso-tetrakis(N-n-butoxyethylpyridyl)porphyrin, MnTnBuOE-2-PyP
Eike T Röchow et al.
Polymers, 12(8) (2020-08-06)
Solid polymer electrolytes for bipolar lithium ion batteries requiring electrochemical stability of 4.5 V vs. Li/Li+ are presented. Thus, imidazolium-containing poly(ionic liquid) (PIL) networks were prepared by crosslinking UV-photopolymerization in an in situ approach (i.e., to allow preparation directly on