Kluczowe dokumenty
167169
3-Bromo-1-propanol
97%
Synonim(y):
Trimethylene bromohydrin
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
bp
62 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.537 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCCBr
InChI
1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
Klucz InChI
RQFUZUMFPRMVDX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-Bromo-1-propanol is an electrophile used as a substrate in nucleophilic substitution reactions and in the redox polymerization.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?