Kluczowe dokumenty
272477
3-Bromopropionaldehyde dimethyl acetal
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH2CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
bp
58-60 °C/17 mmHg (lit.)
gęstość
1.341 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acetal
bromo
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(CCBr)OC
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
ODZZAIFAQLODKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Acetal dimetylowy 3-bromopropionaldehydu został wykorzystany w syntezie spirocyklobutanonów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Radical cyclization?fragmentation of ω-haloalkyl cyclobutanones: a modular approach to medium-sized carbocycles.
Oh HS and Cha JK.
Tetrahedron Asymmetry, 14(19), 2911-2917 (2003)