Kluczowe dokumenty
176958
Propionaldehyde diethyl acetal
97%
Synonim(y):
1,1-Diethoxypropane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.389 (lit.)
bp
122.8 °C (lit.)
gęstość
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CCOC(CC)OCC
InChI
1S/C7H16O2/c1-4-7(8-5-2)9-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
MBNMGGKBGCIEGF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?