385395
Acetaldehyde dimethyl acetal
95%
Synonim(y):
1,1-Dimethoxyethane, Dimethyl acetal
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.1 (vs air)
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.367 (lit.)
tw
64 °C (lit.)
gęstość
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(C)OC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
Klucz InChI
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves