Merck
278823
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1-butanol
technical grade, ~85%
Synonim(y):
Tetramethylene chlorohydrin
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2)4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.57
Beilstein:
1731408
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
~85%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
84-85 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCCCCl
InChI
1S/C4H9ClO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
Klucz InChI
HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Chloro-1-butanol, an alkylating agent, is one of the genotoxic impurity in active pharmaceutical ingredients. Reaction of 4-chloro-1-butanol and Reichardt′s dye has been monitored spectrophotometrically for the determination of genotoxic impurities in pharmaceuticals.
Zastosowanie
4-Chloro-1-butanol was employed as an internal standard in the analysis of genotoxic impurities in active pharmaceutical ingredients by GC-MS technique.
Inne uwagi
Contains tetrahydrofuran and HCl
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Koki Harigaya et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 62(4), 395-398 (2014-04-04)
The analysis of genotoxic impurities (GTIs) in active pharmaceutical ingredients (APIs) is a challenging task. The target detection limit (DL) in an API is typically around 1 ppm (1 µg/g API). Therefore, a sensitive and selective analytical method is required for their
Damion K Corrigan et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 61(4), 533-537 (2009-03-21)
Alkylating agents are potentially genotoxic impurities that may be present in drug products. These impurities occur in pharmaceuticals as by-products from the synthetic steps involved in drug production, as impurities in starting materials or from in-situ reactions that take place