Kluczowe dokumenty
162965
2-(2-chloroetoksy)etanol
99%
Synonim(y):
Diethylene glycol monochlorohydrin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
79-81 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCOCCCl
InChI
1S/C4H9ClO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-4H2
Klucz InChI
LECMBPWEOVZHKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
162965-50G | 4061838747297 |
162965-250G | 4061837632150 |