Merck
14625
Sigma-Aldrich
Bis[2-(2-chloroethoxy)ethyl] ether
≥99.0% (T)
Synonim(y):
1,11-Dichloro-3,6,9-trioxaundecane, Tetraethylene glycol dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
O(CH2CH2OCH2CH2Cl)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.12
Beilstein:
1071710
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464
gęstość
1.18 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ether
ciąg SMILES
ClCCOCCOCCOCCCl
InChI
1S/C8H16Cl2O3/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h1-8H2
Klucz InChI
ZCFRYTWBXNQVOW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Eter bis[2-(2-chloroetoksy)etylowy] został użyty do otrzymania serii para-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)-fenoksypoli(etoksy)etanoli. Wykorzystano go w syntezie 1-(4-pirydynialdoksymu)-2-(((2-chloroetoksy)-2-etoksy)etoksy)etanu.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M C de Koning et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(1), 588-594 (2010-11-30)
A conceptually novel approach to the design of reactivators of nerve agent-inhibited acetylcholinesterase (AChE) is presented. The concept comprises the linkage of a peripheral site ligand via a spacer to a reactivating moiety with the eventual goal to develop non-ionic
Anna Hawrył et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-24)
The aim of this study was to evaluate the ability of multivariate techniques to predict antioxidant and cytotoxic activity of the selected lichens from the chromatographic data. A simple and reproducible HPLC-DAD technique has been used to obtain the chromatographic
The preparation of a series of molecularly homogeneous para-t-octylphenoxypoly (ethoxy) ethanols.
Mansfield RC and Locke JE.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 41(4), 267-272 (1964)