Kluczowe dokumenty
C41134
2-Chloroethyl ether
99%
Synonim(y):
Bis(2-chloroethyl) ether, 2,2′-Dichlorodiethyl ether
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.4 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
65-67 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClCCOCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
Klucz InChI
ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?