Merck
142670
Sigma-Aldrich
Chloromethyl ethyl ether
95%
Synonim(y):
(Chlorometoksy)etan, Chlorek etoksymetylu, Eter etylowy chlorometylu, Etoksychlorometan
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.54
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.404 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
gęstość
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-2-5-3-4/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
FCYRSDMGOLYDHL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chloromethyl ethyl ether can be used to prepare:
  • 6-Benzyl-1-(ethoxymethyl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, a key intermediate in the preparation of MKC-442 analog.
  • Acylation catalyst for alcohols named 1,3-bis-[(R)-1-(2-naphthyl)ethyl]imidazoliumchloride by reacting with glyoxal-bis-[(R)-1-(2-naphthyl)ethyl]imine.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Takahashi et al.
Mutation research, 156(3), 153-161 (1985-06-01)
The mutagenic characteristics of formaldehyde on bacteria were examined. All the tester strains of Escherichia coli deficient in DNA-repair enzymes tested in the present study were significantly more sensitive to the killing effect of formaldehyde than the corresponding wild-type strain.
Chiral N-heterocyclic carbenes as asymmetric acylation catalysts
Suzuki Y, et al.
Tetrahedron, 62(2-3), 302-310 (2006)
bis(Chloromethyl) ether and technical-grade chloromethyl methyl ether.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 56-57 (2004-08-24)
Tadeusz J Szalaty et al.
International journal of biological macromolecules, 119, 431-437 (2018-07-29)
In this research we use ionic liquids in combination with mild process conditions to provide a selective increase in the content of carbonyl groups in the kraft lignin structure. Such modification can improve the properties of the pristine biopolymer. In
Three Routes for the Synthesis of 6-Benzyl-1-ethoxymethyl-2, 4-dioxo-1, 2, 3, 4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde
Petersen L, et al.
Synthesis, 2001(04), 0559-0564 (2001)