Merck
238155
Sigma-Aldrich
2-Bromoethyl methyl ether
Synonim(y):
1-Bromo-2-methoxyethane
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
bp
40-41 °C/66 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 14.4 g/L at 25 °C
gęstość
1.479 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COCCBr
InChI
1S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kinetics of potassium iodide exchange reaction with 2-bromoethyl methyl ether in acetone at 15 and 25°C has been investigated.
Zastosowanie
2-Bromoethyl methyl ether has been used as starting reagent in the synthesis of 1-bromo-4-(2-methoxyethoxy)benzene and 1-bromo-4-[(2-methoxyethoxy)methyl]benzene.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Iodide Ion Exchange Reaction with 2-Haloethyl Alkyl Ethers and n-Butyl Bromide1.
Tutwiler FB and McKee RL.
Journal of the American Chemical Society, 76(24), 6342-6344 (1954)
Novel water-soluble organosilane compounds as a radical reducing agent in aqueous media.
Yamazaki O, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 70, 2519-2523 (1997)
Alex R Neale et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 18(15), 2040-2057 (2017-05-19)
A series of hydrophobic room temperature ionic liquids (ILs) based on ethereal functionalised pyrrolidinium, piperidinium and azepanium cations bearing the bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide, [TFSI]
Ulderico Ulissi et al.
ChemSusChem, 11(1), 229-236 (2017-09-30)
The room-temperature molten salt mixture of N,N-diethyl-N-(2-methoxyethyl)-N-methylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl) imide ([DEME][TFSI]) and lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (LiTFSI) salt is herein reported as electrolyte for application in Li-O
Forrest S Gittleson et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(31), 17176-17189 (2019-07-26)
Ionic liquids are a unique class of materials with several potential applications in electrochemical energy storage. When used in electrolytes, these highly coordinating solvents can influence device performance through their high viscosities and strong solvation behaviors. In this work, we