Merck
161756
Sigma-Aldrich
Bromomethyl methyl ether
technical grade, 90%
Synonim(y):
Bromek metoksymetylu, Bromometoksymetan, Eter 1-bromometylowy
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
87 °C (lit.)
gęstość
1.531 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COCBr
InChI
1S/C2H5BrO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
Klucz InChI
JAMFGQBENKSWOF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bromomethyl methyl ether was used in enantiocontrolled synthesis of intermediate containing carbons 18 to 35 of the macrocyclic immunosuppressant FK-506. It was used in the synthesis of 1-methoxymethyl-4-tritylthio-2-azetidinone.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nuclear analogs of β-lactam antibiotics. XVI. Aldol condensations of N-protected 4-tritylthio-2-azetidinones.
Martel A, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 61(3), 613-618 (1983)
Enantioselective synthesis of the C (18)-C (35) segment of immunosuppressant FK-506 using efficient new methodology.
Corey EJ and Huang H-C.
Tetrahedron Letters, 30(39), 5235-5238 (1989)
Archana Prasad et al.
Scientific reports, 6, 39490-39490 (2016-12-22)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease associated with aggregation of TAR DNA-binding protein-43 (TDP-43) in neuronal cells and manifests as motor neuron dysfunction &muscle atrophy. The carboxyl-terminal prion-like domain of TDP-43 can aggregate in vitro into toxic