Merck
474819
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-bromoethyl ether
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
gęstość
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ether
phenyl
ciąg SMILES
BrCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11BrO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
Klucz InChI
FWOHDAGPWDEWIB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Eter 2-bromoetylowy benzylu jest organicznym budulcem. Jego entalpia parowania w temperaturze wrzenia (527,15K) wynosi 46,499kjoule/mol.
Zastosowanie
Alkylation reagent for synthesis of a macrocyclic antifungal antibiotic.
Building block used to prepare a copper phthalocyanine discotic liquid crystal.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fodil Bouazza et al.
Organic letters, 5(22), 4049-4052 (2003-10-24)
[reaction: see text]. (-)-PF1163B, a new macrocyclic antifungal antibiotic isolated from Streptomyces sp., has been prepared in eight steps from (S)-citronellene. The key step is a ring-closing metathesis reaction of an ester and amide derivative obtained from a substituted N-methyl-l-tyrosine.
Chemistry of Materials, 17, 1618-1618 (2005)
680290
CorpBase ID (for auto-filling citation data) null