Merck
290564
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Synonim(y):
α′-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene, 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.03
Beilstein:
638980
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
bp
65-69 °C/5 mmHg (lit.)
mp
29-33 °C (lit.)
gęstość
1.546 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Klucz InChI
IKSNDOVDVVPSMA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Vibrational characteristics of 4-(trifluoromethyl)benzylbromide have been investigated.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M Karnan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 116, 84-95 (2013-08-06)
In this work, the vibrational characteristics of 4-(trifluoromethyl) benzylbromide (TFMBB) have been investigated and both the experimental and theoretical vibrational data indicate the presence of functional groups in the title molecule. The density functional theoretical (DFT) computations were performed at
Daniel K Weber et al.
eLife, 10 (2021-05-13)
Phospholamban (PLN) is a mini-membrane protein that directly controls the cardiac Ca2+-transport response to β-adrenergic stimulation, thus modulating cardiac output during the fight-or-flight response. In the sarcoplasmic reticulum membrane, PLN binds to the sarco(endo)plasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA), keeping this enzyme's
Kelvine Chignen Possi et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(22), 9263-9274 (2017-10-14)
Azapeptide analogues of growth hormone releasing peptide-6 (GHRP-6) exhibit promising affinity, selectivity, and modulator activity on the cluster of differentiation 36 receptor (CD36). For example, [A
Global Trade Item Number
SKUGTIN
290564-1G4061826293348
290564-25G4061837595554
290564-5G4061826293393