Merck
152692
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzotrifluoride
99%
Synonim(y):
1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.01
Beilstein:
2045666
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
gęstość
1.607 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
Klucz InChI
XLQSXGGDTHANLN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
4-Bromobenzotrifluoride was used to study the catalytic activity of palladacycle using Suzuki-Miyaura reaction.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development of a fluorous, oxime-based palladacycle for microwave-promoted carbon?carbon coupling reactions in aqueous media.
Green Chemistry, 14(1), 77-80 (2012)
Xiao Yan et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(11), 6222-6230 (2020-03-05)
Unveiling the reaction mechanism is significant for developing high-performance catalysts. In this paper, a series of precisely controlled PdxM147-x (M = Cu, Pt, Au, Rh, Ru) dendrimer encapsulated nanoparticles (DENs) has been successfully synthesized. The mechanisms of PdxM147-x as catalysts
Global Trade Item Number
SKUGTIN
152692-100G4061838346162
152692-25G4061838740496
152692-5G4061838740502