Merck
290157
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene
97%, contains 3% Copper Shot (CAS 7440-50-8) as stabilizer
Synonim(y):
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.00
Beilstein:
2123669
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
zawiera
3% Copper Shot (CAS 7440-50-8) as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
gęstość
1.699 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-2-4(7(10,11)12)1-5(3-6)8(13,14)15/h1-3H
Klucz InChI
CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene was used to prepare the tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate ion which is a stabilizing counterion for highly electrophilic organic and organometallic cations.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wilfried Posch et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 147(6), 2083-2097 (2021-04-15)
Excessive inflammation triggered by a hitherto undescribed mechanism is a hallmark of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infections and is associated with enhanced pathogenicity and mortality. Complement hyperactivation promotes lung injury and was observed in patients suffering from
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5545-5545 (1992)
Organometallics, 11, 3920-3920 (1992)
Sarah Davidson et al.
Cell reports, 31(7), 107628-107628 (2020-05-21)
Here, using single-cell RNA sequencing, we examine the stromal compartment in murine melanoma and draining lymph nodes (LNs) at points across tumor development, providing data at http://www.teichlab.org/data/. Naive lymphocytes from LNs undergo activation and clonal expansion within the tumor, before