Key Documents
722472
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
97%
Synonim(y):
4-Bromo-α,α-difluorotoluene
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.514
gęstość
1.604 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FC(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,7H
Klucz InChI
HUSPSWKWFREKSS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
190.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87.8 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)