Merck
753165
Sigma-Aldrich
(Difluoromethyl)benzene
97%
Synonim(y):
α,α-Difluorotoluene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458
gęstość
1.138 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FC(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6F2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
JDZLOJYSBBLXQD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
35.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)