Merck
588415
Sigma-Aldrich
Cyclopentylboronic acid
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
126 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H11BO2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5,7-8H,1-4H2
Klucz InChI
VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Cross coupling reactions with quinones or aromatic amines
  • Arylation and alkylation of diphenylisoxazole
  • Ruphos-mediated Suzuki cross coupling reactions
Komentarz do analizy
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)