Kluczowe dokumenty
336106
2,6-Lutidine
Synonim(y):
2,6-Dimethylpyridine
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
tw
143-145 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- A base in the synthesis of an aldol adduct from malonic acid hemithioesters and aldehydes catalyzed by Cu(II) salt.
- An additive in reductive cyclization of epoxygeranyl acetate.
- A catalyst in combination with CuI for selective synthesis of N-sulfonyl-1,2,3-triazoles.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Amide Coupling in a Box