Merck
226149
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
reagent grade, 98%
Synonim(y):
TBDMS triflate, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilylester
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.34
Beilstein:
2370068
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.385 (lit.)
bp
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
Klucz InChI
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
This reagent was used to introduce a bulky tert-butyl dimethylsilyl group onto a cis-bis(alkenyl)oxirane facilitating a room temperature Cope rearrangement to a 2-CF3-4,5-dihydrooxepin.
Together with a thiolane promotes a rapid and efficient chalcogenide-Morita-Baylis-Hillman reaction.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemistry Letters (Jpn), 33, 438-439 (2004)
Tetrahedron Letters, 47, 3553-3553 (2006)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2287-2287 (1993)
Heterocycles, 29, 35-35 (1989)
Tetrahedron Letters, 27, 3227-3227 (1986)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
226149-1G4061837789977
226149-25G4061838780065
226149-5G4061838780072