Merck
235067
Sigma-Aldrich
Chlorotriethylsilane
99%
Synonim(y):
TESCl, Triethylchlorosilane
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3SiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.72
Beilstein:
1732860
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
gęstość
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Employed together with Grignard reagents in a palladium-catalyzed carbosilylation of allenes. The Grignard attacks the allene central carbon and the terminal carbon is silylated.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 375-375 (2007)