Merck
281875
Sigma-Aldrich
Chloro(dimethyl)isopropylsilane
97%
Synonim(y):
Chloro-isopropyl-dimethylsilane, DMIPSCl, Dimethylisopropylchlorosilane, Dimethylisopropylsilyl chloride, Isopropyldimethylchlorosilane
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHSi(CH3)2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.70
Beilstein:
1732089
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
tw
109-110 °C/738 mmHg (lit.)
gęstość
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C5H13ClSi/c1-5(2)7(3,4)6/h5H,1-4H3
Klucz InChI
YCXVDEMHEKQQCI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)