Kluczowe dokumenty
113379
Chloro(dimethyl)phenylsilane
98%
Synonim(y):
DMPSCl, Dimethylphenylchlorosilane, Dimethylphenylsilylchloride, Phenyldimethylchlorosilane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
gęstość
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11ClSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?