Merck
347094
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)dimethylphenylsilane
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5Si(CH3)2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.74
Beilstein:
2935991
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.520 (lit.)
tw
106-107 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
C[Si](C)(CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13ClSi/c1-11(2,8-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
RJCTVFQQNCNBHG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)