Kluczowe dokumenty
278327
Lithium
wire, diam. 3.2 mm, in mineral oil, ≥98%
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Formularz
wire
zawiera
copper as stabilizer
przydatność reakcji
reagent type: reductant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rezystywność
9.446 μΩ-cm, 20°C
Średnica
3.2 mm
zanieczyszczenia
0.5-1% sodium
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
gęstość
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
Klucz InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Nanomateriały do magazynowania energii w akumulatorach litowo-jonowych
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.