Key Documents
320080
Lithium
ribbon, thickness × W 0.75 mm × 19 mm, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Lithium foil
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
ribbon
przydatność reakcji
reagent type: reductant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rezystywność
9.446 μΩ-cm, 20°C
grubość × szer.
0.75 mm × 19 mm
tw
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
gęstość
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
Klucz InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Przydatność
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.