Merck
518573
Sigma-Aldrich
Aluminum
granular, <1 mm, 99.7% trace metals basis
Synonim(y):
Granulki aluminium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101705
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.7% trace metals basis
Formularz
granular
temp. samozapłonu
1400 °F
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
wielkość cząstki
<1 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Granulowane aluminium można wykorzystać do przygotowania nanocząstek tlenku glinu metodą "top down". Nanocząstki Al mogą być stosowane jako wzmocnienie różnych nanokompozytów.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Aluminum wire reel, 10m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.95+%
GF32182534
Aluminum
Aluminum powder, max. particle size 400 micron, weight 500&#160;g, purity 99.5%
GF09529768
Aluminum
Aluminum powder, max. particle size 15 micron, weight 1000&#160;g, purity 99%
GF12464434
Aluminum
Aluminum powder, max. particle size 125 micron, weight 200&#160;g, purity 99.5%
GF00876999
Aluminum
Production of Al nanocomposite reinforced by Fe?Al intermetallic, Al 4 C 3 and nano-Al 2 O 3 particles using wet milling in toluene.
Razavi-Tousi SS, et al.
J. Alloy Compounds, 509(22), 6489-6496 (2011)
Modifying aluminum?water reaction to generate nano-sized aluminum hydroxide particles beside hydrogen.
Razavi-Tousi SS, et al.
Powder Technology, 241, 166-173 (2013)
Thierry Deschamps et al.
Optics express, 21(7), 8382-8392 (2013-04-11)
Using a combination of experimental techniques such as optical absorption, Raman scattering, continuous wave and pulse Electron Spin Resonance (ESR), we characterize a set of γ-irradiated Yb(3+) doped silica glass preforms with different contents of phosphorous and aluminum. We demonstrate
Caitlin Carney et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 69(4), 578-582 (2013-07-17)
Laser treatment has emerged as a novel treatment modality for onychomycosis. We sought to determine thermal response and optical effects of a submillisecond neodymium:yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) 1064-nm laser on common fungal nail pathogens, and the clinical efficacy and safety of the
Arjun Joshua et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(24), 9633-9638 (2013-05-28)
Controlling the coupling between localized spins and itinerant electrons can lead to exotic magnetic states. A novel system featuring local magnetic moments and extended 2D electrons is the interface between LaAlO3 and SrTiO3. The magnetism of the interface, however, was
Produkty
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
Chemia ciała stałego i materiałów wywarła ogromny wpływ i odnotowała wzrost w ostatnich latach, szczególnie w przypadku materiałów zawierających pierwiastki ziem rzadkich.
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.
Zobacz wszystko