Kluczowe dokumenty
8.14917
Sigma-Aldrich
Aluminium
grit
Synonim(y):
Aluminium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141702
Numer indeksu EC:
231-072-3
NACRES:
NA.22
Formularz
grit
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
(grys) do syntezy
Komentarz do analizy
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water