Kluczowe dokumenty
215562
2-Bromo-2-butene, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=C(Br)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.00
Beilstein:
1733329
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
82-90 °C/740 mmHg (lit.)
gęstość
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C=C(/C)Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
Zastosowanie
2-Bromo-2-butene was used in the synthesis of substituted catechol derivatives and mono-annelated benzenes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Novel synthesis and structures of tris-annelated benzene donors for the electron-density elucidation of the classical Mills-Nixon effect.
Rathore R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(24), 6012-6018 (1998)
A new process for the regiocontrolled synthesis of substituted catechols and other 1, 2-dioxygenated aromatics: conjugate addition of vinyl-, aryl-, and heteroarylcopper reagents to cyclobutenediones followed by thermal rearrangement.
Gurski A and Liebskind LS.
Journal of the American Chemical Society, 115(14), 6101-6108 (1993)