Merck
657484
Sigma-Aldrich
(E)-2-Bromo-2-butene
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=C(Br)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
gęstość
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C=C(\C)Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H3/b4-3-
Klucz InChI
UILZQFGKPHAAOU-ARJAWSKDSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)