214027
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
95%
Synonim(y):
1,2,3,4,5-Pentamethyl-1,3-cyclopentadiene
About This Item
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
tw
58 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C10H16/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3/h6H,1-5H3
Klucz InChI
WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Growth modifier chemical, during metal organic chemical vapour deposition of iron from iron pentacarbonyl.
- Ligand in "one-pot" iridium-catalyzed transformation of alcohols to amides via the intermediacy of oximes.
- Raw material for the synthesis of [Cp*Rh(bpy)H2O]2+ (Cp* = pentamethylcyclopentadienyl, bpy = 2,2′-bipyridyl), an electron mediator in the regeneration process of NADH.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. Since the reaction involves the formation of a cyclic product via a cyclic transition state, it is also referred to as a "cycloaddition".
Reakcja Dielsa-Aldera jest reakcją pomiędzy sprzężonym dienem i alkenem (dienem) w celu utworzenia nienasyconych pierścieni sześcioczłonowych. Jest ona również określana jako cykloaddycja.