Merck
90383
Supelco
Chlorotriethylsilane
for GC derivatization, LiChropur, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
TESCl, Triethylchlorosilane
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3SiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.72
Beilstein:
1732860
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
jakość
LiChropur
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
gęstość
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorotrietylosilan może być stosowany jako odczynnik sililujący do otrzymywania eterów trisililowych z alkoholi w obecności zasady, takiej jak imidazol, pirydyna lub 4-(dimetyloamino)pirydyna. Stwierdzono, że jest bardziej reaktywny, gdy jest stosowany z pirydyną jako rozpuszczalnikiem.
Zastosowanie
Chlorotrietylosilan może być stosowany jako odczynnik derywatyzujący do oznaczania fluorków w próbkach pasty do zębów przy użyciu mikroekstrakcji fazy stałej w przestrzeni nadpowierzchniowej i detekcji chromatografii gazowej z jonizacją płomieniową.
Inne uwagi
Silylating agent with some advantage over the trimethylsilylating agents for synthetic and analytical applications
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
W.C. Still et al.
Journal of the American Chemical Society, 99, 948-948 (1977)
Determination of fluoride in toothpaste using headspace solid-phase microextraction and gas chromatography?flame ionization detection
Wejnerowska G, et al.
Journal of Chromatography A, 1150(1-2), 173-177 (2007)
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 4 (2014)
C.F. Poole et al.
Journal of Chromatographic Science, 17, 115-115 (1979)
Produkty
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs