Merck
Odczynniki zabezpieczające/ochronne
Triflan 2-benzyloksy-1-metylopirydyniowy: stabilna w powietrzu wstępnie aktywowana sól pirydyniowa do łagodnej benzylacji alkoholi w warunkach obojętnych
Jedną z powszechnych trudności w syntezie produktów naturalnych i innych wieloetapowych syntezach jest potrzeba uczynienia jednej grupy funkcyjnej obojętną dla konkretnego odczynnika, przy jednoczesnym zachowaniu innej grupy otwartej do dalszego chemicznego opracowania. Pomimo ogromnych postępów poczynionych w syntezie produktów wielofunkcyjnych, chemoselektywność w transformacjach grup funkcyjnych pozostaje krytycznym zagadnieniem w syntezie organicznej. Niestety, nie ma idealnej grupy ochronnej, która nadawałaby się do każdej grupy funkcyjnej w każdej sytuacji. Dlatego chemik potrzebuje podręcznego zestawu selektywnych i wydajnych odczynników ochronnych, które mogą być stosowane i łatwo usuwane w różnych warunkach za pomocą odczynnika deprotekcyjnego. 
Czytaj więcej
Mamy przyjemność zaoferować niezrównane portfolio alkoholowych grup ochronnych, aminowych grup ochronnych, karbonylowych grup ochronnych, karboksylowych grup ochronnych, fosforanowych grup ochronnych i terminalnych alkinowych grup ochronnych, aby Twoje przełomowe odkrycia były bliżej niż kiedykolwiek. Wybrane najważniejsze cechy to:
  • Odczynnik Dudley jest zdolny do benzylowania alkoholi w warunkach neutralnych. Trichloroacetimidany allilu i 4-metoksybenzylu są również powszechnie stosowane do ochrony alkoholi w różnych zastosowaniach syntetycznych.
  • Etynylonaftaleny oferują sterycznie dyskretną ochronę grup hydroksylowych na węglowodanach z ortogonalną reaktywnością w porównaniu do eterów benzylowych.
  • Grupa (2-trimetylosililo)etanosulfonylu (SES) jest używana do ochrony amin poprzez chlorek SES; alternatywnie, SES-NH2 może być użyty do wprowadzenia funkcji aminowej chronionej SES bezpośrednio do cząsteczki.
  • Odczynniki Hellera-Sarponga promują wysoce chemoselektywną estryfikację i amidację jako praktyczną alternatywę dla diazoalkanów i protokołów amidowych Weinreba.
  • Nasze fluorowe grupy zabezpieczające służą kilku celom, działając jako grupy zabezpieczające i służąc jako tymczasowe fluorowe znaczniki, które mogą ułatwić projektowanie produktu i oczyszczanie w trakcie syntezy.
Równie ważna jest możliwość usunięcia grupy zabezpieczającej na końcu syntezy. Nasze portfolio środków deprotekcyjnych pomoże ci dotrzeć do pożądanej cząsteczki, aby osiągnąć nowe granice naukowe.
Powiązane zasoby produktowe
Broszura: ChemFiles - Protection