Kluczowe dokumenty
903973
Thianthrene S-oxide
≥95%
Synonim(y):
5-tlenek tianthrenu, Niefluorowany odczynnik tianthrene na bazie sulfotlenku
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
sulfoxide
thioether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S+]1(c2c(cccc2)Sc3c1cccc3)[O-]
InChI
1S/C12H8OS2/c13-15-11-7-3-1-5-9(11)14-10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H
Klucz InChI
NYVGTLXTOJKHJN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Video: Site-selective C-H functionalization by thianthrenation
In the Pipeline: New Chemistry, Making New Things
Ti(Phen)(OC2H5)2Cl2: wysoce wydajny pre-katalizator do selektywnego utleniania organicznych siarczków do sulfotlenków za pomocą nadtlenku wodoru
Informacje prawne
Ten produkt jest wytwarzany na podstawie licencji udzielonej przez Studiengesellschaft Kohle mbH.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)