Kluczowe dokumenty
903981
2,3,7,8-Tetrafluorothianthrene-S-oxide
≥95%
Synonim(y):
2,3,7,8-Tetrafluorothianthrene-5-oxide, Fluorinated sulfoxide-based thianthrene reagent, Ritter C-H functionalization linchpin, TFT S-oxide, TFT-reagent
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
253 °C
grupa funkcyjna
fluoro
sulfoxide
thioether
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Fc1cc2c(cc1F)Sc3c(cc(c(c3)F)F)[S]2=O
InChI
1S/C12H4F4OS2/c13-5-1-9-11(3-7(5)15)19(17)12-4-8(16)6(14)2-10(12)18-9/h1-4H
Klucz InChI
FJNMYEBXFNFTBJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
The nonfluorinated thianthrene S-oxide is also available as catalog# 903973 for all arenes more electron-rich than anisole.
Inne uwagi
Informacje prawne
This product is manufactured pursuant to a license with Studiengesellschaft Kohle mbH
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)