Merck
925446
Sigma-Aldrich
5-Vinylthianthrenium tetrafluoroborate
≥95%
Synonim(y):
Vinyl-TT
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11BF4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
110-112 °C
grupa funkcyjna
thioether
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[F-][B+3]([F-])([F-])[F-].S1C=2C=CC=CC2[S+](C=C)C=3C=CC=CC13
InChI
1S/C14H11S2.BF4/c1-2-16-13-9-5-3-7-11(13)15-12-8-4-6-10-14(12)16;2-1(3,4)5/h2-10H,1H2;/q+1;-1
Klucz InChI
FXHBWPNFHMRFKM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tetrafluoroboran 5-winylu jest krystalicznym, trwałym odczynnikiem winylującym opracowanym przez Ritter Lab. Pomimo dużej funkcjonalności grupy winylowej do dywersyfikacji związków docelowych, selektywna instalacja tej moeity pozostaje wyzwaniem. Tetrafluoroboran 5-winylotetraenu może przeprowadzić tę trudną transformację z szerokim zakresem substratów, w tym N-winylowanie heterocykli, winylowanie arylowych kwasów boronowych oraz anionowanie cyklicznych i heterocyklicznych substratów. Dodatkowo, odczynnik ten może być wykorzystany do umożliwienia reakcji sprzęgania krzyżowego katalizowanych palladem. Funkcjonalność tetrafluoroboranu 5-winylu umożliwia wykorzystanie grup winylowych jako wszechstronnego narzędzia do dalszej funkcjonalizacji wielu substratów i jest funkcjonalnym narzędziem dla wielu ścieżek syntezy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vinyl Thianthrenium Tetrafluoroborate: A Practical and Versatile Vinylating Reagent Made from Ethylene
Fabio Julia, et al
Journal of the American Chemical Society, 143, 33, 12992?12998-12992?12998 (2021)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
925446-2G4065267471099
925446-500MG4065267471105