Merck
771147
Sigma-Aldrich
1-Trifluoromethyl-1,2-benziodoxol-3-(1H)-one
60 wt. %, contains 40 wt. % Celatom® FW-80 as additive
Synonim(y):
Togni Reagent II
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
zawiera
40 wt. % Celatom® FW-80 as additive
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
stężenie
60 wt. %
mp
150-158 °C
grupa funkcyjna
fluoro
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)[I]1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)12-6-4-2-1-3-5(6)7(13)14-12/h1-4H
Klucz InChI
XHEOXSQMBWJOKP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Electrophilic trifluoromethylating reagent has shown to be one of the more robust trifluoromethylation reagents on the market. However, a recent report has showed this product to have potential dangerous self-reactivity neat. We now offer a less self-reactive material mixed down in Celatom®, a silica-based adsorbent, which significantly reduces self-reactivity allowing for safer shipping and storage.
Informacje prawne
Celatom is a registered trademark of EP Minerals, LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Lungs, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Fiederling, N.;
Organic Process Research & Development, 17, 318-319 (2013)
Produkty
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.