Merck
483877
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate
97%
Synonim(y):
S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium triflate, S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8F6O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
150 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[S+]1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H8F3S.CHF3O3S/c14-13(15,16)17-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
QXXHXTRTGZBOGD-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Pd(II)-catalyzed trifluoromethylation
  • Electrophilic trifluoromethylation in ionic liquids
  • Used in the stereoselective preparation of trifluoromethylalkynes by trifluoromethylation of terminal alkynes using Umemoto′s reagent and a copper catalyst
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Copper-catalyzed trifluoromethylation of terminal alkynes using Umemoto's reagent
Luo, D.-F.; et al.
Tetrahedron Letters, 53, 2769-2772 (2012)
Ionic liquids as new media for electrophilic trifluoromethylation reactions
Pegot, B.; et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 134, 156-159 (2012)
Jun Xu et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(39), 15300-15303 (2011-09-15)
An unprecedented type of reaction for Cu-catalyzed trifluoromethylation of terminal alkenes is reported. This reaction represents a rare instance of catalytic trifluoromethylation through C(sp(3))-H activation. It also provides a mechanistically unique example of Cu-catalyzed allylic C-H activation/functionalization. Both experimental and
Xing-Guo Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(29), 11948-11951 (2012-07-12)
A Pd(II)-catalyzed trifluoromethylation of ortho C-H bonds with an array of N-arylbenzamides derived from benzoic acids is reported. N-Methylformamide has been identified as a crucial promoter of C-CF(3) bond formation from the Pd center. X-ray characterization of the C-H insertion
Global Trade Item Number
SKUGTIN
483877-1G4061832390222